Learn More
Epredia™ Shandon™ Hämatoxylin nach Harris
Mit Epredia™ Shandon™ Hämatoxylin nach Harris können Sie zwischen angesäuerten und nicht-angesäuerten Rezepturen wählen. Dieses Produkt enthält keine Oxidationsmittel auf Quecksilberbasis, wodurch eine mögliche Ursache für Umweltbelastung wegfällt.
Marke: Epredia™ 6765003
75.94 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21984" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Shandon™ Hämatoxylin nach Harris können Sie zwischen angesäuerten und nicht-angesäuerten Rezepturen wählen. Dieses Produkt enthält keine Oxidationsmittel auf Quecksilberbasis, wodurch eine mögliche Ursache für Umweltbelastung wegfällt.
Angesäuert: Intensiv gefärbte, blauschwarze Kerne
Nicht angesäuert: Intensiv gefärbte, blauschwarze Kerne
Spezifikation
Hämatoxylin | |
2 x 1 l |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid, hematoxylin, sodium iodate,methyl alcohol, aluminium ammonium sulphate dodecahydrate,