Learn More
Epredia™ Glyo-Fixx™
Glyo-Fixx™, ein nicht karzinogener, nicht sensibilisierender und umweltfreundlicher Ersatzstoff, erzielt Ergebnisse, die denen von neutral gepuffertem Formalin überlegen sind.
Marke:  Epredia™ 6764260
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10249908
  • 420.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Epredia™ Glyo-Fixx™, ein nicht karzinogener, nicht sensibilisierender und umweltfreundlicher Ersatzstoff, erzielt Ergebnisse, die denen von neutral gepuffertem Formalin überlegen sind.
  • Erzeugt eine klare und deutliche Zellmorphologie
  • Die meisten Antigene werden ohne Beeinträchtigung des Immunverhaltens fixiert
  • Ermöglicht scharfe Darstellung der Spezialfarben, einschließlich Silbermethoden, ohne Hintergrundfärbung
  • Feine Details der Probenstruktur werden dargestellt
Spezifikation
Spezifikation
Fixiermittel
5 gal.