Learn More
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hämatoxylin
Erzielen Sie mit dem Epredia™ Shandon™ Gill™ Hämatoxylin mit Mukoidfärbung schnell und bequem Ergebnisse, während Sie stets die vollständige Kontrolle über die Färbungsintensität behalten.
Marke:  Epredia™ 6765009
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12677926
  • 187.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzielen Sie mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Gill™ Hämatoxylin mit Mukoidfärbung schnell und bequem Ergebnisse, während Sie stets die vollständige Kontrolle über die Färbungsintensität behalten.
Gill 3: Blauschwarze Kerne
Spezifikation
Spezifikation
Shandon Gill™ 3 Hämatoxylin
2 x 1 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethylene glycol, acetic acid, aluminiumsulphate, sodium iodate, hematoxylin