Learn More
Epredia™ Halter für Einwegklingen der Shandon™ Finesse™ ME/E-Serie
Mit den Epredia™ Shandon™ Finesse™ Einwegklingenhaltern der Serie ME/E brauchen Sie bei größeren Proben nicht auf einen anderen Messerhalter zu wechseln.
Marke: Epredia™ A77510272
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Shandon™ Finesse™ Einwegklingenhaltern der Serie ME/E brauchen Sie bei größeren Proben nicht auf einen anderen Messerhalter zu wechseln. Verwenden Sie diese Halter mit Standardkassetten oder Thermo Scientific™ Super Mega™ Kassetten. Die Halter sind sowohl für das Thermo Scientific™ Shandon™ Finesse™ ME+/ME Mikrotom als auch für das Thermo Scientific™ Shandon™ Finesse™ E+/E Mikrotom geeignet.
- Der verbesserte Klemmmechanismus reduziert den Wartungsaufwand für den Klingenhalter erheblich und verbessert die Zuverlässigkeit
- Konsistente, reproduzierbare Schnitte
- Eine größere Klemmplatte ermöglicht eine einfachere Entnahme des Schnitts
- Das eingeklemmte Messer wird über die gesamte Länge vollständig abgestützt
- Der gesamte obere Tisch bewegt sich seitlich, um einen sichereren Betrieb zu gewährleisten
- Minimaler Verschleiß am Klemmmechanismus
Spezifikation
Niedriges Profil | |
Low | |
Standard or Epredia Cassettes |