Learn More
Epredia™ Shandon™ EA-50 Färbelösung
Differenzieren Sie eindeutig zwischen Zellbestandteilen mit rosanen, grünen und blau-grünen Farbtönen mithilfe der Epredia™ Shandon™ EA-50 Färbelösung.
144.00 CHF - 203.00 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10167988
Unterlagen ansehen
Epredia™
6766001
1L
144.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10299688
Unterlagen ansehen
Epredia™
6766002
4 l
203.00 CHF
4 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Differenzieren Sie eindeutig zwischen Zellbestandteilen mit rosanen, grünen und blau-grünen Farbtönen mithilfe der Thermo Scientific™ Shandon™ EA-50 Färbelösung.
  • Polychromatisches zytoplasmatisches Färbemittel
  • Biologisches Färbemittel, von der Kommission zertifiziert
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Cytological stain EA-50 / EA-65
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Isopropylalcohol, Phosphotungstic acid, Eosin-YDye