Learn More
Epredia™ Cytoclip™ Slide Clip aus Edelstahl
Der Epredia™ Cytoclip Halterungsclip aus Edelstahl hält die Cytofunnel™ Einweg-Probenkammer gegen den Mikroskopobjektträger.
Marke:  Epredia™ 59910052
540.93 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21865" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12608036
  • 810.00 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Shandon Cytoclip Objektträgerklammer aus Edelstahl befestigt die Cytofunnel™ Einweg-Probenkammer am Mikroskopobjektträger.
  • Zur Vorbereitung in der Epredia Shandon Cytospin™ Zytozentrifuge
  • Autoklavierbar und wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl-Halterungsclip
6/Karton