Learn More
Epredia™ Shandon™ Adson fein gezahnte Mikropinzette
Wählen Sie die Shandon™ Adson-Pinzette mit einer Länge von 4.75 Zoll (12.1 cm). Ihre fein gezahnte Kante ist ein besonderes Qualitäts- und Präzisionsmerkmal.
90.75 CHF
Spezifikation
Form | Gerade |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 4,75 in. |
Länge (metrisch) | 12.1 cm |
Produktcode | Marke | Güte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Güte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15604454
|
Epredia™
7626 |
Premium | N/A | ||||||
Beschreibung
Wählen Sie die Thermo Scientific™ Shandon™ Adson-Pinzette mit einer Länge von 12.1 cm (4.75 in.); die fein gezahnte Kante ist ein besonderes Qualitäts- und Präzisionsmerkmal. Die Pinzetten sind in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Eigenschaften:
- Entsprechend gehärtet und passiviert
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
- Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Normen
Spezifikation
Gerade | |
4,75 in. | |
12.1 cm |