Learn More
Buerkle™ Drei-Wege-Ventil
Zwei- und Dreiwegeventile werden für den Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet, um den Fluss zu lösen , ihn zu blockieren oder seine Richtung umzukehren
13.20 CHF - 31.15 CHF
Spezifikation
Enthält Montageplatte
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 40 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Material Zur Verwendung mit Gesamtbreite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Zur Verwendung mit Gesamtbreite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10454671
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
8608-0060
PVDF Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchm. 4 mm
20.65 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10232331
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
8608-0080
PVDF Schlauch mit 7 bis 9 mm Durchm. 6 mm
31.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10777265
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
8608-0120
PVDF Schlauch mit 11 bis 13 mm Durchmesser 8 mm
25.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10054564
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8606-0120
Polypropylen/Polyethylen Schlauch mit 11 bis 13 mm Durchmesser 8 mm
23.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10018270
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
8606-0060
Polypropylen/Polyethylen Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchmesser 4 mm
13.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10602391
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8606-0080
Polypropylen/Polyethylen Schlauch mit 7 bis 9 mm Durchm. 6 mm
20.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10798711
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8608-0100
PVDF Schlauch mit 9 bis 11 mm Durchm. 8 mm
25.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10221711
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
8606-0100
Polypropylen/Polyethylen Schlauch mit 9 bis 11 mm Durchm. 8 mm
17.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PVDF: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, lebensmittelgeeignet
  • PP/PE: für industriellen Einsatz, rot/weiß
  • Betriebstemperatur: PVDF: 0 bis 40 °C, PP/PE: 5 bis 40 °C
  • Druckbeständig bis max. 1 bar
  • Mit Montageplatte zur einfachen Installation
Spezifikation
Spezifikation
Montageplatte
40 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Drei-Wege-Ventil