Learn More
OHAUS™ Schüttler Orbital
Hochgeschwindigkeitsschüttler für bis zu 48 Mikrotiterplatten
Marke: OHAUS™ 30573785
6102.34 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21910" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die robuste, verstellbare obere Platte sichert bis zu 48 Mikrotiterplatten, 6 Deep-Well-Platten oder kleine Röhrchen mit einer Höhe von weniger als 12,7 cm (5 Zoll) bis zu 3,2 kg (7 lb.)
- Für schwer zu mischende Proben oder zur Vermeidung von Überhitzung beim Schütteln kann die Impulsfunktion in Intervallen zwischen 1 und 59 Sekunden auf Impuls EIN und Impuls AUS eingestellt werden.
- Dank unabhängiger LEDs und Touchpad-Steuerung für Geschwindigkeit und Zeit können Sie die genauen Einstellungen jedes Mal genau wiedergeben.
Spezifikation
1.200 bis 2.400 U/min | |
4°C bis 40°C | |
Mikrotiterplatten | |
Aluminiumdruckguss | |
12,8 in. | |
12 in. | |
48,1 lb. | |
Digital | |
Unabhängige LED-Anzeigen für Drehzahl und Zeit |
230 V | |
120 W | |
50/60 Hz | |
394 x 305 x 325 mm | |
15,5 in. | |
22,7 kg | |
21,8 kg | |
SHHSMPDG | |
48 |