missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ Varian/Bruker Ersatznadel

Autosamplerspritze für eine optimale Probenzufuhr. Zur Verwendung mit Bruker/Varian GC-Systemen

Marke:  Trajan™ 037779

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15248593

  • 68.85 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zur Verwendung mit Bruker/Varian GC-Systemen
    • Nadellänge: 53 mm
    • Spitzenform: Seitenloch
Spezifikation

Spezifikation

23 G
Ersatznadel Varian/Bruker
Autosamplerspritzen, 8035, 8100 und 8200
0.63 mm
S-Bohrung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt