Learn More
Trajan™ Needle, 1-2.5ml, 51mm, Flat Tip 22 Gauge (VE=5Stck.)
Entwickelt für die Injektion bis zu 1 ml mit hoher Präzision und Genauigkeit
Marke: Trajan™ 039250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Präzision und Genauigkeit für Injektionen mit kleinen Volumina
- LC-Spitze
- Für die Verwendung mit 1 bis 2.5 ml-Spritzen
Spezifikation
22 G | |
0.37 mm | |
2 in. | |
51 mm | |
Gehäuse 1MDR-LC-GT | |
1 ml | |
LC |
0,028 in. | |
0.71 mm | |
2 in. | |
Nur Nadel | |
5/Pckg. | |
50,8 mm | |
Spritze (1 bis 2,5 ml) |