Learn More
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter: Device Only
Hocheffiziente und zuverlässige Mikrofluidplattform zur Verbesserung der GC-Konnektivität
Spezifikation
Typ Port-Splitter
Zur Verwendung mit SGE Silflow Microchannel Gerät
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15299173
Unterlagen ansehen
SGE™
123723
Anschlüsse B und C 0,25/0,32 mm 1,1 mm N/A
N/A
15209183
Unterlagen ansehen
SGE™
123724
Anschlüsse B und C 0,25/0,32 mm 0,53 mm N/A
N/A
15219183
Unterlagen ansehen
SGE™
123725
0,25/0,32 mm 0,25/0,32 mm N/A
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Schläuche mit 1.1 mm Außendurchmesser nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Port-Splitter
SGE Silflow Microchannel Gerät