Learn More
Trajan™ Ferrulen für Shimadzu Geräte
SilTite FingerTite ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug
127.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Shimadzu Injektoren und Nicht-MS-Detektoren |
---|---|
Material | SilTite Metall |
Typ | GC-Ferrule und Mutternsatz |
Menge | 10 Ferrulen, 2 Muttern |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12997091
|
Trajan™
073350 |
0.10 bis 0.25 mm |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12907101
|
Trajan™
073351 |
0.32 mm |
127.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12917101
|
Trajan™
073352 |
0.45 bis 0.53 mm |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
- Verhindert Leckagen
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Shimadzu Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | |
SilTite Metall | |
GC-Ferrule und Mutternsatz | |
10 Ferrulen, 2 Muttern |