Learn More
Trajan™ Ferrulen für Shimadzu Geräte
SilTite FingerTite ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug
Marke: Trajan™ 073352
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
- Verhindert Leckagen
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
GC-Ferrule und Mutternsatz | |
SilTite Metall | |
0.45 bis 0.53 mm |
Shimadzu Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | |
10 Ferrulen, 2 Muttern |