Learn More
Trajan™ Shimadzu 17A, 2014 und 2025 Liner
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Brand:  Trajan™ 092087
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Product Code. 12934021
  • 259.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Shimadzu Geräten
Specifications
Specifications
Direkt (Säulen mit 0,53 mm Innendurchmesser)
95 mm
5 mm
5/Pckg.
2.6 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers