Learn More
SGE™ Standardspritzen mit austauschbarer Nadel, Serie II
Die Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
66.45 CHF - 351.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | ±1 % |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,01 in. |
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,96 in. |
Produkttyp | Standardspritzen mit austauschbarer Nadel, Serie II |
Art der Kanülenspitze | Abnehmbare Schräge |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10025590
|
SGE™
001050 |
5 μl | 26 G | 0,47 mm | 1/Packung |
70.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10278720
|
SGE™
002050 |
10 μl | 26 ga | 0.47 mm | Einzeln |
66.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10288720
|
SGE™
002080 |
10 μl | 26 G | 0.47 mm | 6/Pckg. |
351.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10065620
|
SGE™
003050 |
25 μl | 25 ga | 0.5 mm | 1/Packung |
70.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10228820
|
SGE™
005050 |
100 μl | 25 ga | 0.5 mm | Einzeln |
79.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10645851
|
SGE™
006050 |
250 μl | 25 G | 0.5 mm | 1/Packung |
95.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10421031
|
SGE™
007050 |
500 μl | 25 G | 0.5 mm | 1/Packung |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
- Individuell eingeschliffene Edelstahlkolben, nicht austauschbar, nicht ersetzbar
- Spritzen mit einem Volumen von 5 und 10 μl haben einen Zylinderdurchmesser von 6.5 mm, eine Skalenlänge von 54.1 mm und werden mit einer 50 mm langen 26 Gauge-Kanüle geliefert Spritzen mit einem Volumen von
- 25 bis 500 μl haben einen Zylinderdurchmesser von 8 mm, eine Skalenlänge von 60 mm und eine 50 mm lange 25 Gauge-Kanüle Bei Modellen mit fester Kanüle ist die Kanüle mit lösungsmittelbeständigem Epoxykleber am Zylinder befestigt Modelle mit austauschbarer Kanüle verfügen über eine Dichtung aus PTFE sowie eine Feder und Mutter zum Abdichten
Spezifikation
±1 % | |
1,96 in. | |
Abnehmbare Schräge |
0,01 in. | |
Standardspritzen mit austauschbarer Nadel, Serie II | |
Abnehmbar |