Learn More
Trajan™ Ersatzkolben
Ersatzkolben sind für alle SGE gasdichten Spritzen erhältlich.
Marke: Trajan™ 031856
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit gasdichten SGE-Spritzen.
- Verwenden Sie die Teilenummer der SGE Spritze, um einen Ersatzkolben zu finden.
Spezifikation
PTFE (Spitze) | |
Nur für die IN-VITRO-Anwendung. Nur für Laboranalysatoren. Nicht für die Verwendung bei Menschen vorgesehen. | |
Ersatzkolben, P5MD-GT | |
Spritzennadeln (5 ml), gasdichte Spritze |