Learn More
SGE™ Manuelle Mikrovolumenspritzen
Eine Führungsschiene und Verstärkung der Tauchkolbenknöpfe minimieren das Risiko von verbogenen Kolben
Marke: SGE™ 002180
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Kolben aus Borosilikatglas
- Kolbenführung
- Volumen:10 μl
- Skalenlänge:54,1mm (2,1 in.)
Spezifikation
Nadel aus Edelstahl | |
0,47 mm | |
2 in. | |
Manuelle Mikrovolumen-Spritze; 10RX | |
10 μl | |
Abnehmbar |
26 G | |
2 in. | |
50 mm | |
6/Pk. | |
Kegel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Manuelle Mikrovolumenspritzen > Abnehmbare Nadel; Gauge:26; AD:0,47mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur