Learn More
SGE™ GC-Septen: KS
Speziell für den Einsatz in Agilent Technologies™ (HP) GC-Geräten entwickelt
Marke:  SGE™ 041827
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10106830
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
CS Septen
  • Septen aus PTFE-beschichtetem Silikon für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen
  • Gute Haltbarkeit, gute Versiegelung
  • Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit; gute Zugfestigkeit
  • Höchsttemperatur: 200 °C (392 °F)
Spezifikation
Spezifikation
0,45 in.
PTFE-beschichtetes Silikon
11,5 mm
50/Packung