missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SGE™ GC-Septen: KS
Speziell für den Einsatz in Agilent Technologies™ (HP) GC-Geräten entwickelt
Marke: SGE™ 041826
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CS Septen
- Septen aus PTFE-beschichtetem Silikon für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen
- Gute Haltbarkeit, gute Versiegelung
- Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit; gute Zugfestigkeit
- Höchsttemperatur: 200 °C (392 °F)
Spezifikation
0,43 in. | |
PTFE-beschichtetes Silikon | |
50/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur