Learn More
Trajan™ BP21 (FFAP) GC-Kapillarsäulen
Eine sehr polare Nitroterephthalsäure-modifizierte PEG-Phase, die für die Analyse von freien Fettsäuren geeignet ist
Marke:  Trajan™ 054466
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11967235
  • 1095.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eine sehr polare Nitroterephthalsäure-modifizierte PEG-Phase, die für die Analyse von freien Fettsäuren geeignet ist
  • Mit Nitroterephthalsäure modifizierte polare PEG-Phase
  • Ideal für Säuren mit niedrigem Molekulargewicht
  • Zu den Anwendungen gehören flüchtige freie Säuren, Fettsäuremethylester (FAME), Alkohole, Aldehyde und Ketone
Spezifikation
Spezifikation
250 °C
0,25 mm
G25, G35
35 °C bis 240/250 °C
60 m
Polar
Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen
Polyethylenglykol
FAMEs-Analyse, Fettsäuremethylester, Alkoholanalyse, Aldehydeanalyse, Acrylate, Ketone
0,25 μm
BP21 (FFAP)
Quarzglas