Learn More
Trajan™ Fittings: Anschlüsse und Verbindungsstücke
HexNut-Anschlüsse bieten ideale Verbindungen in HPLC-Systemen
46.90 CHF - 210.00 CHF
Spezifikation
Gewindegröße 10-32
Material Edelstahl
Druck 5000 psi
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15249103
Unterlagen ansehen
Trajan™
1021003
2 Hexnüsse und 2 Ferrulen
46.90 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15259103
Unterlagen ansehen
Trajan™
1021011
10 Hexnüsse und 10 Ferrulen
210.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl 10-32 Faden
  • Die inerte Kontaktfläche sorgt für Biokompatibilität
  • Optimal für den Einsatz mit Korrosionsmittelproben
Spezifikation
Spezifikation
10-32
Edelstahl
5000 psi