Learn More
Trajan™ Diamond Headspace-Spritzen für CTC PAL RTC (Robotic Tool Change)
Erzielen eine hervorragende Reproduzierbarkeit bei gleichzeitiger Zeitersparnis und Verbesserung des Arbeitsablaufs.
197.00 CHF
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,024 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.5 Zoll
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
13197876
Unterlagen ansehen
Trajan™
008155
1000 μl 1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H
197.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13107886
Unterlagen ansehen
Trajan™
008655
2500 μl 2.5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H
197.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reproduzierbarkeit: Eine einzigartige, unter Spannung stehende Kolbenspitze sorgt dafür, dass eine gasdichte Dichtung konstant gehalten wird, was bei Temperaturzyklen eine hervorragende Leistung und Langlebigkeit bietet.
  • Betriebstemperatur – die Premium-Leistung wird auch bei Temperaturwechselzyklen bis zu 150 °C fortgesetzt
  • Sparen Sie Zeit und verbessern Sie den Arbeitsablauf – längere Äquilibrierungszeiten sind nicht erforderlich. Die reduzierte Verschleppung minimiert die Zeit, die zum Spülen und Waschen von Spritzen benötigt wird.
Spezifikation
Spezifikation
23 G
0.63 mm
2.5 Zoll
Je
CTC PAL RTC
0,024 in.
Gaschromatographie
Diamond Headspace-Spritze
Seitliche Öffnung
Befestigt