missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ CTC PAL Spritze mit fester Kanüle

Borosilikatglaszylinder und Edelstahlnadeln sorgen für Festigkeit und Inertheit. Die Unterstützung ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenbeurteilung.

108.00 CHF - 129.00 CHF

Spezifikation

Kanülen-Gauge 22 G
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
12947556
Unterlagen ansehen
Trajan™
005715
100 μl Gehäuse 100F-CTC-GT-LC
108.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12967526
Unterlagen ansehen
Trajan™
005720
100 μl 100F-CTC-GT-LC (0,4)
108.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12987526
Unterlagen ansehen
Trajan™
007720
500 μl 500F-CTC-GT-LC (0,4)
110.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12957526
Unterlagen ansehen
Trajan™
003715
25 μl Gehäuse 25F-CTC-GT-LC
129.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Hochtemperaturspritzen für Headspace-Anwendungen mit Temperaturen bis zu 150 °C
  • PTFE-Kolbendichtungsoption für einen reibungslosen, leckfreien Betrieb – geeignet für Flüssigkeits- und Gasproben mit austauschbaren Kolben
  • Die Spezifikationen der Spritzen sind genau auf die CTC-Halter abgestimmt, um einen ordnungsgemäßen Sitz und eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten
Spezifikation

Spezifikation

22 G
51 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt