Learn More
Trajan™ 10R-GT-LC 10UL SYRINGE
Austauschbare Nadeln für manuelle Spritzen. Zur Verwendung mit Beckman/Altex, Rheodyne, SSI und Valco Ventilen
Marke: Trajan™ 002313
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell entwickelt für Ventile von Beckman/Altex, Rheodyne, Valco, SSI
Spezifikation
PTFE (Kolben) | |
22 G | |
0.028 mm | |
LC |
Gasdicht | |
0.17 mm | |
10 μl |