Learn More
Trajan™ Ferrulen aus 100 % Graphit
Einsatz in Agilent Technologies™ (HP-)Detektoren und Injektoren bei Atmosphärendruck (z. B. FID)
Marke:  Trajan™ 072608
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10085350
  • 55.85 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 18-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einsatz in Agilent Technologies™ (HP-)Detektoren und Injektoren bei Atmosphärendruck (z. B. FID)
  • Weicher 100 %-iger Graphit ist sauerstoffporös
  • Bildet eine stabile Dichtung mit Kapillarsäulen
  • Wiederverwendbar auf anderen Kapillarsäulen
  • Höchsttemperatur: 450 °C (842 °F)
  • Unter Stickstoff vorkonditioniert, für geringes Bluten
  • SG-072635 und SG-072636 verfügen über einen kurzen Ferrulenkörper, der auf die Standard-Kapillarmuttern für HP-Injektoren/Detektoren passt
  • Nicht für GC/MS-Schnittstelle geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Kurze Ferrule
GC
842 °F
0,0625 in. (1,5875 mm) Swagelok- oder SGE-SSN-Muttern, Agilent HP, Varian GC-Systeme, 0,1 bis 0,32 mm Innendurchmesser
0.08 cm
0,031 in.
0.032 cm
450 °C
100 % Graphit