Learn More
Interscience™ Set of 5 Tube Weights
Set of 5 tube weights for use with dilutors.
Marke: Interscience™ 513039
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For tubing with 6 mm diameter
Spezifikation
Tube Weight | |
Applying Weights to Tubing | |
5 Weights/Set |
Autoklavierbar | |
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite, FlexiPump, FlexiPump Pro |