Learn More
Serotonin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647012
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153-98-0
Summenformel C10H12N2O·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 212.68
MDL-Nummer MFCD00012686
InChI-Schlüssel MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym serotonin hydrochloride, 5-hydroxytryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride, serotonin hcl, 5-hydroxytryptamine hcl, unii-gkn429m9vs, ccris 4420, 1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride, gkn429m9vs, 3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride
PubChem CID 160436
IUPAC-Name 3-(2-Aminoethyl)-1H-Indol-5-ol;Hydrochlorid
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Serotonin hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Farbe Gelb bis Beige
Verlust bei Trocknung 2.0 % max. (115°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
UN-Nummer 2811
Beilstein 22, III, 5668
Merck Index 14, 8462
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 212.68
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Serotonin hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.