Learn More
BINDER™ Serie LIT MK - Batterietestschränke mit Sicherheitsausstattung für schnelle Temperaturwechsel
Die Batterietestschränke LIT MK eignen sich perfekt für Alterungs-, Performance und Stresstests in der Qualitätssicherung oder der Produktion von Batterien. Für die maximale Sicherheit sind alle Schränke mit einer Detektions- und Feuerunterdrückungseinrichtung ausgelegt.
76340.00 CHF - 88380.00 CHF
Spezifikation
Reglertyp | Touchscreen |
---|---|
Datenausgabe | Ethernet, USB |
Kammermaterial | Edelstahl |
Konvektionstechnologie | APT.line™ Vorwärmkammer |
Beleuchtung | LED |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Wärmeabgabe | Aufheizgeschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Wärmeabgabe | Aufheizgeschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17189124
|
BINDER™
9020-0402 |
228 L | 1439 x 1040 x 1929 mm | 3000 W (bei 25 °C) | 5 K | N/A | |||
17199124
|
BINDER™
9020-0403 |
734 L | 1898 x 1186 x 2221 mm | 3600 W (bei 25 °C) | 4 K | N/A | |||
Beschreibung
Vorteile
- Sichheit durch umfangreiche Schutzmaßnahmen
- Homogene Klimabedingungen durch APT.line™ Vorwärmkammer
- Umfangreiche Programmierung und Datenerfassung
- Guter Überblick auf das Prüfgut durch ein großes beheiztes Sichtfenster
Wichtige Merkmale
- Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C
- Unabhängiger Temperaturbegrenzer Klasse 2 bei eingestellter Temperatur von +120 °C
- Reversible Überdruckklappe aus Edelstahl oben mittig auf dem Gerät verbaut
- Erweiterte Türzuhaltung mit verstärkten Spannern
- Überwachung der Prüfraumatmosphäre auf CO, H2, O2 und Temperatur
- Einrichtung zur Inertisierung
- CO2- Feuerunterdrückungseinrichtung
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Programmierbarer Betauungsschutz für die Proben
- Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenraumbeleuchtung
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Durchführung mit Silikonstopfen (Modell 240) 50 mm, links
- 2 Durchführungen mit Silikonstopfen (Modell 720) 80 mm, links und rechts
- Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Steckdose 230 V am seitlichen Bedienelement rechts
- 1 Einschubgitter aus Edelstahl, frei positionierbar
- FCKW-freies Kältemittel R-452A
- Kühlung durch Kompressionskältemaschine
- TÜV SÜD bescheinigt, dass sich die Schränke LIT MK 240 und LIT MK 720 für das EUCAR-Level-6 eignen
Optionale Ausstattung
- Elektromechanische Türverriegelung
- Zusätzliche Durchführungen in verschiedenen Größen und Orten
- Multi Management Software APT-COM - Verwalten, Aufzeichen und Dokumentieren von Geräteparametern
- Dienstleistungen - umfangreiche Serviceleistungen stellen korrekte Gerätefunktion sicher
Spezifikation
Touchscreen | |
Edelstahl | |
LED | |
1 (max. 6) | |
-40 °C° bis +110 °C° | |
TFT Touch | |
Batterieprüfung | |
LIT MK | |
2 Jahre | |
400 V | |
50 Hz |
Ethernet, USB | |
APT.line™ Vorwärmkammer | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE 16 / 6 H Stecker 5-polig | |
Battery Test Chamber | |
Eintürig | |
1 | |
FCK-freies Kältemittel R-452 A | |
400 V 3 ∼50 Hz | |
16 A |