Learn More
3M™ Schutzhelm der G3000-Serie mit Lederschweißband in schlanker Bauweise
Der G3000-Schutzhelm der 3M™-Serie mit Lederschweißband in schlanker Bauweise ermöglicht das einfache Abrutschen von herabfallenden Objekten, ohne dass der Helm aus seiner Position verrutscht.
Marke: 3M™ 7000108344
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein Schutzhelm für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hervorragender Belüftung und einem guten Sichtfeld
- Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie darüber, wann Ihr Schutzhelm UV-Strahlung ausgesetzt war und wann er ersetzt werden muss
- Weich abgerundetes Design, das verhindert, dass Teile des Helms an Ästen usw. hängen bleiben
- Das Kopfgurtsystem kann um 180° gedreht werden, um bessere Sichtbarkeit beim Arbeiten in engen Räumen zu gewährleisten
- Kurzer Peak sorgt für bessere Sicht nach oben
- Elektrische Isolierung gegen 1000 V AC
- Das weiche Lederschweißband lässt sich leicht ersetzen und bietet höchsten Komfort und Hygiene
Spezifikation
Gelb | |
UV-stabilisiertes ABS | |
54 bis 62 cm | |
Unbelüftet |
Stirnband aus Leder | |
Helm | |
330 g |