Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Streptavidin-Magnet-Beads
SpeedBeads Streptavidin besitzen eine hohe Affinität, wenn es um das Binden an biotinylierte Liganden geht, z. B. Proteine, Nukleinsäuren und Peptide. Sie reagieren viel schneller auf ein Magnetfeld, um Assay-Zeiten zu verkürzen, die Präzision zu verbessern und sich zudem schneller durch viskose Lösungen zu bewegen.
Marke: Cytiva 66152104010350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verfügbar mit Bindungsvermögen für Biotin imBereich von 3500-4500 pmol/mg.
- Ihre “Blumenkohl ähnliche” Struktur verleiht Sera-Mag Beads ein hohes Bindungsvermögen.
- Kombinieren Sie schnelle Reaktionskinetik und niedrige, unspezifische Bindung für erhöhten Durchsatz und Präzision für Immunassays und in der Molekularbiologie wie z. B. Probenvorbereitung und Assay-Entwicklung für Genomik und Proteomik.
Spezifikation
1 % Feststoffe (10 mg/ml) | |
Immunoassays, Aufbau von cDNA-Bibliothek, Abtrennung biotinylierter Ziele | |
1 μm |
2 °C bis 8 °C | |
100 mL |