Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads Amine-Blocked Particles
Sera-Mag SpeedBeads Amine-Blocked Particles reduce undesired protein adsorption.
214.00 CHF - 2168.00 CHF
Spezifikation
Bindungseigenschaft | Amin |
---|---|
Konzentration | 10 mg/ml |
Material | Magnetitgehalt: ∼60 % |
Durchmesser (metrisch) | 1 μm |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11844962
|
Cytiva
19152104010350 |
100 mL |
2168.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11854962
|
Cytiva
19152104011150 |
1 mL |
214.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Amin | |
10 mg/ml | |
Magnetitgehalt: ∼60 % | |
1 μm |