Learn More
Velp Scientifica™ SER158/3 AutoExtraktor für Lösungsmittel
Velp Scientifica™ SER158/3 Lösungsmittel AutoExtractor, der einen hohen Probendurchsatz bietet; bietet modernste Technologie für schnelle und genaue Extraktionen in vollständiger Sicherheit.
Marke:  Velp Scientifica™ S303A0390
Artikelnummer. 15783619
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Außergewöhnliche Vielseitigkeit und Skalierbarkeit
  • Große Bandbreite an Anwendungen für die Fettbestimmung und Probenvorbereitung
  • Umfangreiches Zubehör für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Bis zu 4 SER 158-Einheiten werden unabhängig voneinander mit einem einzigen ControlPad gesteuert, das bis zu 24 aktive Positionen verwaltet
  • Funktioniert mit den meisten Lösungsmitteln
Hohe Produktivität
  • Schnelle Fettbestimmung
  • Der Extraktionsprozess mit der Randall Technik ist 5 Mal schneller als der herkömmliche Soxhlet
  • Unbeaufsichtigter Betrieb rund um die Uhr mit automatischem Herunterfahren, um einen hohen Durchsatz zu gewährleisten
Hohe Leistung
  • Vollautomatischer Extraktionsprozess
  • Titan-Kondensatoren (Patent beantragt) für unvergleichliche Leistung
  • Umfangreiches Angebot an Sensoren und modernster Technologie
  • Entspricht dem Standard für gute Laborpraxis
Extreme Sicherheit
  • SolventXpress™: Das intelligente und hermetisch abgedichtete Lösungsmittel-Spendersystem
  • SafeEnd™: Verhindert die Überhitzung der löslichen Substanz
  • Safety Guard: Zur Gewährleistung der Anwendersicherheit
Intelligente Benutzeroberfläche
  • “Load & Go” mit einem Klick
  • Einfache Analyseprogrammeinstellung
  • LED-Führung für aktive Positionen
  • Mehrsprachiger Support
  • Mehrere vordefinierte Methoden
  • Ausgleichsverbindung
Cloud-fähiges Gerät
  • Verbinden Sie Ihr Gerät mühelos und sicher mit der Cloud
  • Echtzeitüberwachung und -benachrichtigung über die VELP Ermes Cloud Platform
  • Sofortige Softwareupdates (OTA)
  • Jederzeit Zugriff auf Ihre Daten über PC, Smartphone und Tablet
  • Erstellen und teilen Sie Berichte, verfolgen Sie Trends und erhalten Sie wertvolle Erkenntnisse
Spezifikation
Spezifikation
450 mm
ControlPad
630/850 W
358 mm
50/60 Hz
230 V
Heißlösungsmittel-Extraktor
546 mm
29 kg
Ja
Über das ControlPad