Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection Systems Spectral Calibration Kit, 384-well
Die anwenderfreundlichen, vorbeladenen optischen 96-Well-Reaktionsplatten ermöglichen eine schnelle und einfache Kalibrierung der Blöcke des Detektionssystems für 7900HT-Sequenzen.
Marke:  Applied Biosystems™ 4323977
685.80 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10239674
  • 1524.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält den passiven Referenzfarbstoff-Standard I für die Signal-Normierung in allen Echtzeit- und Endpunkt-Reaktionen Enthält eine Hintergrund- und eine Spektralkalibrierungsplatte mit acht Farbstoffstandardplatten (FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™ und VIC™).
Beschreibung
Beschreibung
Dieses anwenderfreundliche Applied Biosystems™ Kit erstellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™ und VIC™ Farbstoffe auf dem 7900HT Sequenznachweissystem.Das 384-Well-Kalibrierungskit für das Spectral Sequenznachweissystem enthält zwei optische 384-Well Reaktionsplatten: eine vorinstallierte und versiegelte Hintergrundplatte, und eine vorinstallierte und abgedichtete spektrale Kalibrierplatte mit acht separaten Farbstoffstandards.Investieren Sie Ihre Zeit in die Forschung – nicht in Gerätekalibrierung. Mit diesen anwenderfreundlichen, vorinstallierten optischen 96-Well-Reaktionsplatten können Anwender den 384-Well Block des 7900HT Sequenznachweissystems schnell und einfach kalibrieren.Legen Sie die Reaktionsplatten während der Systeminstallation ein, und das System erfasst automatisch die Spektralinformationen des Farbstoff-Standards.Der Anwendungsalgorithmus des Systems verwendet dann die Kalibrierungsinformationen für eine präzise Datenanalyse.
  • Optische96 Well- oder 384-Well-Reaktionsplatten, die mit Farbstoffen vorbeladen sind (FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™ und VIC™), sind für die schnelle und einfache Kalibrierung des ABI PRISM™ 7900 HT Sequenz-Detektionssystems vorgesehen
  • Einfach zu verwenden und mit genauer Unterscheidung des Fluoreszenzsignals der einzelnen Farbstoffe im Reaktionsgemisch
  •  
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren einsetzbar.  
    Bestellinformation
    Verfallsdatum: 12 Monate ab Lieferdatum.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Enthält eine Hintergrund- und eine Spektralkalibrierungsplatte mit acht Farbstoffstandardplatten (FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, Tamra™, TET™und VIC™).
    Bei -15 bis 30 °C lagern. Vor Licht schützen.
    Ablaufdatum: 12 Monate ab Lieferdatum.
    AB 7900 HT 384 Well-System
    Kit für Spektralkalibrierung
    Trockeneis
    2 x 384-Well-Platten
    FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, TMR (Tetramethylrhodamin), VIC, SYBR™ Green
    Fluoreszenz
    Real Time PCR (qPCR)
    384-Well Platte
    Spektralkalibrierung