Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integrated Capillary Protector
Der Applied Biosystems SeqStudio integrierte Kapillar-Protektor (ICP) wird auf der SeqStudio Kartusche verwendet. Mit Gel gefüllt und nur zur einmaligen Verwendung bestimmt.
Marke:  Applied Biosystems™ A31923
Artikelnummer. 16321974
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integrierte Kapillarschutz (ICP) wird auf der SeqStudio Kassette verwendet. Der integrierte Kapillarschutz schützt die Kapillarenden an der Kassette. Der Schutz ist mit Gel gefüllt und dient nur zur einmaligen Verwendung.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank (2 – 8 °C) lagern.
SeqStudio™
Integrierter Kapillarschutz
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Nasseis