Learn More
Fisherbrand™ Septum für 20 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 20 02 0335
1011.75 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11895020
  • 1075.00 CHF / 1000 Stück
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 20mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
20 mm
1000
Silber, Weiß
Aluminium, Silikon
3 mm