Learn More
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 11 02 1145
Beschreibung
- 11mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
11 mm | |
1,3 mm |
Rot-Orange, Durchsichtig | |
TEF |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe > Naturkautschuk/TEF rot-orange/durchsichtig ,1.3 mm Dicke ,60° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur