Learn More
Hamilton™ Septen, geringes Bluten bei hohen Temperaturen, 5,0 mm Durchmesser (50/Packung)
Die Hochtemperatur-Septen bestehen aus präpariertem PTFE/Silikonkautschuk.
Marke: Hamilton™ 75840
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Datenblatt
Durchmesser | 5 mm (0,197 Zoll) |
---|---|
Höchsttemperatur | 400 °C/752 °F |
Dicke | 3,00 mm (0,118 Zoll) |
Verkaufsmenge | 50 Stück/Packung |
Spezifikation
Geringes Bluten bei hohen Temperaturen | |
5 mm |