Learn More
Hamilton™ Septen, gering blutend, für hohe Temperaturen
Marke:  Hamilton™ 75834
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10024202
  • 168.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Septen ohne Bluten bis 400°C
Ideal für die GC/MS
φ: 11mm
Spezifikation
Spezifikation
9 mm