Learn More
Hamilton™ X12 EINSPRITZGUMMIS 9,00 MM (12 ST) -75803- .
Marke:  Hamilton™ 75803
Artikelnummer. 10150601
  • 30.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Septum
212 °C
Silikonkautschuk mit PTFE-Rückseite
12/Packung