Learn More
Hamilton™ Septen, 3 Schichten, 9,5 mm Durchmesser (12/Packung)
Die dreischichtigen Septen bestehen aus präpariertem Silikonkautschuk mit einer Dicke von 3,81 mm (0,150 in).
Marke:  Hamilton™ 76004
Artikelnummer. 11592974
  • 22.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025