Learn More
Hamilton™ Septen, 3 Schichten, 7,0 mm Durchmesser (12/Packung)
Die dreischichtigen Septen bestehen aus präpariertem Silikonkautschuk mit einer Dicke von 3,81 mm (0,150 in).
Marke: Hamilton™ 76010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Durchmesser | 7 mm (0,276 Zoll) |
---|---|
Höchsttemperatur | 200 °C/392 °F |
material | Laminierter Silikonkautschuk |
Dicke | 3,81 mm (0,150 Zoll) |
Verkaufsmenge | 12 Septen pro Packung |
Spezifikation
3 Schichten | |
7 mm |