Learn More
Cytiva Sepharose™ Fast Flow Kationenaustauschmedium
Für präparative Proteintrennungen in Forschungs- und Industrieanwendungen. Das Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow Kationenaustauschmedium besteht aus vernetzten 6 %-Agarose-Beads und schwachen Carboxymethyl-(CM)-Kationenaustauschgruppen.
Marke: Cytiva 17-0719-10
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Für präparative Proteintrennungen in Forschungs- und Industrieanwendungen. Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow Cation Exchange Media besteht aus quervernetzten 6 %igen Agarose-Beads mit schwachen Kationenaustauschgruppen für Carboxymethyl (CM).
- Die hydrophile Natur der Basismatrix sorgt für niedrige Konzentrationen an unspezifischer Bindung, die zu niedrigen Konzentrationen an von Wirtszellen abgeleiteten Verunreinigungen im Elutionspool führen
- Bestehend aus quervernetzten6 %igen Agarose-Beads
- Reproduzierbar
- Teil der Sepharose Schnellfluss-Ionenaustauschplattform
- Die hohe chemische Stabilität ermöglicht die bewährte ortsgebundene Reinigung (CIP) und bewährte Desinfektionsprotokolle
- Erhältlich in einer Reihe von vorgepackten Hilfsmitteln für die Prozessentwicklung
SP Sepharose:
- Ligand: Sulfopropyl
- Typ des Ionenaustauschers: Starker Kationenaustauscher
- Ionenkapazität: 0.18 Bis 0.25 mmol H+/ml Medium
- Bindungsvermögen: Medium mit 70 mg Ribonuklease A/ml
- Ligand: Carboxymethyl
- Typ des Ionenaustauschers: Schwacher Kationenaustauscher
- Ionenkapazität: 0.09 bis 0.13 mmol HI+/ml Medium
- Bindungsvermögen: Medium mit 50 mg Ribonuklease A/ml
Wird in großem Umfang für die Erfassung und Zwischenreinigung einer breiten Palette von zugelassenen Biopharmazeutika verwendet
Spezifikation
50 mg Ribonuklease A/ml Medium | |
45 bis 165 μm | |
25 ml |
CM Sepharose Schnellflussmedien | |
4 bis 13 |
Sicherheit und Handhabung
- CM Sepharose Fast Flow, 25 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol