Learn More
Cytiva SEPHADEX G-50 M DNA GRADE 100 G
Sephadex G-50 M DNA-Qualität
Marke:  Cytiva 17-0045-02
425.15 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11584875
  • 476.00 CHF / 100 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
100 g
Feste Beads
Quervernetztes Dextran
4 bis 30 °C
Sephadex G50 Medium
Entsalzung und Pufferaustausch von Biomolekülen
DNA