Learn More
Cytiva Sentino™ Pumpe Magnettrichter-Adapter
Sentino Pumpenersatzschlauchadapter für magnetische Trichter.
Marke: Cytiva 4283
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für den Einsatz mit unserer Sentino Pumpe
- Die einzigartige magnetische Versiegelung ermöglicht eine einfache, einhändige Vakuumfiltration von Flüssigkeiten mit kompatiblen Membranen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Polyphenylsulfon | |
Unsteril |