Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Sentino™ Mikrobiologie Ersatz-Pumpenschlauchset
Sentino Ersatz-Pumpenschlauch für magnetische Trichter.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4285
85.49 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für den Einsatz mit unserer Sentino Pumpe
- Die einzigartige magnetische Versiegelung ermöglicht eine einfache, einhändige Vakuumfiltration von Flüssigkeiten mit kompatiblen Membranen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Unsteril | |
10 St./Packung | |
Thermoplastischer Elastomer-Schlauch |