Learn More
Cytiva Sentino™ Mikrobiologie-Pumpenersatzschlauchset und -adapter
Ersatzschlauchset mit MicroFunnel Filtertrichter Adapter.
Marke: Cytiva 4861
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Vakuumfiltration von Flüssigkeiten auf unserer Sentino Pumpe
- Zur Analyse wässriger Proben auf mikrobiologische und Partikel-Kontamination mit der Membranfilter (MF)-Technik
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Für MicroFunnel™ Filtertrichter | |
Steril | |
10 St./Packung |