Learn More
Cytiva Sentino™ Trichtergehäuse
Das Ersatz-Gehäuse für magnetische Trichter wurde für die Verwendung mit unserer Sentino Pumpe entwickelt.
Marke: Cytiva 4243
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die einzigartige magnetische Versiegelung ermöglicht eine einfache, einhändige Vakuumfiltration von Flüssigkeiten mit kompatiblen Membranen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Polyphenylsulfon | |
Unsteril | |
300 mL |