Learn More
Cytiva Sentino™ Trichteradapter
Zubehöradapter für Sentino Filtertrichter.
Marke: Cytiva 4891
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Für Mikrobiologie-Verteiler
- Laborverteiler für Flexibilität und Reduzierung der Kreuzkontamination mit austauschbaren Adaptern für die meisten Trichter und einer Verbindungsvorrichtung zur Verdopplung der Testkapazität während auch Sterilisation in Standardautoklaven möglich bleibt
Specifications
Schwarzer Fluorkohlenwasserstoff-Elastomer-O-Ring | |
Edelstahl (316L) | |
Unsteril | |
3/Packung |