Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Vinyl-Schutzhandschuhe
Artikelnummer. 12201338
Click to view available options
Größe:
Klein
M
L
XL
Die aus hochwertigem Vinyl gefertigten Semperguard™ Schutzhandschuhe sind reißfest, nahtlos und flach und besitzen einen gerollten Aufschlag.
Transparente Einweg-Schutzhandschuhe sind flach mit abgerundeten Enden.
  • Besonders hautfreundlich für Latexallergiker – frei von Latexproteinen und Beschleunigern
  • Frei von DOP (DEHP/Diethylhexylphthalat)
  • Hochwertiges Vinyl (PVC) bietet ausgezeichneten Tragekomfort
  • Hervorragende Qualität zu einem günstigen Preis
  • Schutzhandschuhe der CE-Kategorie I für minimale Risiken
  • Geprüft und zertifiziert nach VO 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit nicht fetthaltigen Lebensmitteln
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kategorie I, EN 420, EN 374, EN 455
Klassifikation Schutzhandschuhe der CE-Kategorie I für minimale Risiken
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Vinyl
Gepudert Puderfrei
Größe XL
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Verpackungsart Spenderbox
Handflächentyp Flach
Länge (metrisch) 240 mm